Learn More
L-Leucina-1-13C, TRC
Código de producto. 30478583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478583 100 mg 100 miligramos
30477302 1 g 1 g
30469075 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30478583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL330625100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74292-94-7
Fórmula molecular C5 13C H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 132.17
Sinónimo L-[1-13C]Leucine, [1-13C]Leucine
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-ácido metil(113C)pentanoico
SMILES Cc(C)C[C@H](N)[13C](=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucine-1-13C
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i6+1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.098