Learn More
Clorhidrato de L-leucinamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10267030 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10267030 5 g Frasco de vidrio 5 g
10006203 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10267030 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 302980050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10466-61-2 | C6H15ClN2O | 166.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10466-61-2
Fórmula molecular C6H15ClN2O
Peso molecular (g/mol) 166.65
Número MDL MFCD00013012
Clave InChI VSPSRRBIXFUMOU-XZNNNFJINA-N
Sinónimo l-leucinamide hydrochloride, h-leu-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, l-leucinamide hcl, 2s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, pentanamide, 2-amino-4-methyl-, monohydrochloride, 2s, c6h14n2o.hcl, l-leucine amide hydrochloride, leu-nh2.hcl, h-d-leu-nh hcl
PubChem CID 2733199
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride
SMILES Cl.CC(C)C[C@H](N)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucinamide hydrochloride
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 244°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH(NH2)CONH2·HCl
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica +9° (20°C c=1,H2O)
Rotación específica + 9
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.65
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo