Learn More
Clorhidrato de L-leucinamida, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11469967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469967 1 g 1 g
11479967 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22914.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10466-61-2
Fórmula molecular C6H15ClN2O
Peso molecular (g/mol) 166.65
Número MDL MFCD00013012
Clave InChI VSPSRRBIXFUMOU-XZNNNFJINA-N
Sinónimo l-leucinamide hydrochloride, h-leu-nh2.hcl, s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, l-leucinamide hcl, 2s-2-amino-4-methylpentanamide hydrochloride, pentanamide, 2-amino-4-methyl-, monohydrochloride, 2s, c6h14n2o.hcl, l-leucine amide hydrochloride, leu-nh2.hcl, h-d-leu-nh hcl
PubChem CID 2733199
SMILES Cl.CC(C)C[C@H](N)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Leucinamide hydrochloride
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 4237021
Sensibilidad Hygroscopic
Rotación óptica +9.5° (c=2 in Water)
Nombre IUPAC hidrocloridilo 2-amino-4-metilpentanamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.65
Porcentaje de pureza 99%