Learn More
Ácido L-Leucico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Leucic Acid |
| CAS | 13748-90-8 |
| Fórmula molecular | C6H12O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (+)-2-Hydroxyisocaproic acid, (+)-alpha-Hydroxyisocaproic acid, (2S)-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, (S)-2-Hydroxyisocaproic acid, (S)-Leucic acid, L-2-Hydroxy-4-methylvaleric acid, L-2-Hydroxyisocaproic acid, L-alpha-Hydroxyisocaproic acid, S-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-hidroxi-4-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 132.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0786 |