Learn More
L-(-)-Lacturo, TRC
Código de producto. 30477865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477865 250 g 250 g
30465349 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477865 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL113600250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4511-42-6
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.13
Sinónimo (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, (3S-cis)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, L-3,6-Dimethyl-p-dioxane-2,5-dione, (-)-L-Dilactide, (S,S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, L,L-Dilactide, L-Dilactide, L-Lactide, LL-Lactide, Purasorb L
Nombre IUPAC (3S,6S)-3,6-dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona
SMILES C[C@@H]1OC(=O)[C@H](C)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(-)-Lactide
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0423