Learn More
L-lactida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13498638 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13498638 5 g 5 g
13408648 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13498638 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449210050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4511-42-6 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4511-42-6
Fórmula molecular C6H8O4
Peso molecular (g/mol) 144.13
Número MDL MFCD00070594
Clave InChI JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo l-lactide, 3s,6s-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, l---lactide, lactide, l, l-dilactide, 3s-cis-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione, ll-lactide, unii-ij13to4no1, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl-, 3s,6s, ij13to4no1
PubChem CID 107983
Nombre IUPAC (3S,6S)-3,6-dimetil-1,4-dioxano-2,5-diona
SMILES CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lactide
Punto de fusión 95°C to 98°C
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Punto de ebullición 255°C
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-Lactide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación