Learn More
L-(-)-Láctido-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-(-)-Lactide-13C2 |
| CAS | 2124278-99-3 |
| Fórmula molecular | C413C2H8O4 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | (3S,6S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione-13C2, (3S-cis)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione-13C2, L-3,6-Dimethyl-p-dioxane-2,5-dione-13C2, (-)-L-Dilactide-13C2, (S,S)-3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione-13C2, L,L-Dilactide-13C2, L-Dilactide-13C2, L-Lactide-13C2, LL-Lactide-13C2, Purasorb L-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1/i1+1,2+1 |
| SMILES | [13CH3][C@H](O1)C(O[C@@H]([13CH3])C1=O)=O |
| Nombre IUPAC | (3S,6S)-3,6-di(metil-13C)-1,4-dioxano-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 146.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.05 |