Learn More
Sal Sódica de Ácido L-(+)-Láctico, TRC
Código de producto. 30136105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136105 5 g 5 g
30135925 10 g 10 g
30007859 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1135055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 867-56-1
Fórmula molecular C3 H5 O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 112.06
Sinónimo Sodium S-lactate, sodium (S)-2-hydroxypropanoate, (2S)-2-Hydroxypropanoic acid sodium salt (1:1), Lactic acid, monosodium salt, L- (8CI), Propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, (2S)- (9CI), Propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, (S)-, (+)-Lactate sodium, (+)-Sodium lactate, (S)-2-Hydroxypropionic acid sodium salt, Sodium (S)-lactate, Sodium L-(+)-lactate, Sodium L-lactate
Nombre IUPAC sodio; (2S)-2-hidroxipropanoato
SMILES [Na+].C[C@H](O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium L-lactate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0136