Learn More
Ácido L-láctico, sal sódica, 99 %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Lactic acid sodium salt |
| Punto de fusión | 161.6°C to 165°C |
| Nombre de nota | Extra Pure |
| Color | Blanco a amarillo |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 50 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula lineal | CH3CH(OH)CO2Na |
| Mostrar más |