Learn More
Ácido L-láctico, sal sódica, 99 %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11985051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11985051 10 g Frasco de vidrio 10 g
11995051 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11985051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439220100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3 | 112.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 867-56-1
Fórmula molecular C3H5NaO3
Peso molecular (g/mol) 112.06
Sinónimo sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lactic acid sodium salt
Punto de fusión 161.6°C to 165°C
Nombre de nota Extra Pure
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2Na
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.06
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro