Learn More
Ácido L-láctico, sal sódica, solución con 60 % en peso en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10124630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10124630 1 L Frasco de vidrio 1 LT
1 options
Código de producto. 10124630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 250300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    100.00€ / 1 litros
    Ahorro 8.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lactic Acid, Sodium Salt
Nombre de nota 60 wt% Solution in Water
CAS 867-56-1, 64-17-5
Densidad 1.3300g/mL
pH 6.5 to 8.5
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H5NaO3
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2Na
Índice de refracción 1.4220 to 1.4250
Número MDL MFCD00066576
Cantidad 1 L
Índice Merck 14,8635
Gravedad específica 1.33
Sinónimo methyl red hydrochloride, unii-rfa0w63690, 4-dimethylaminoazobenzene-2'-carboxylic acid hydrochloride, eaetho masculinei 2, methyl red, acs, 2-4-dimethylamino phenyl azo benzoic acid monohydrochloride, c15h15n3o2.hcl, 2-e-4-dimethylamino phenyl diazenyl benzoic acid hydrochloride 1:1, methyl red hydrochloride, acs reagent, 2-4-dimethylaminophenyl diazenyl benzoic acid hydrochloride
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Clave InChI ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 112.06
PubChem CID 113227
Viscosidad 80-160 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.06
Porcentaje de pureza 59 to 61% (Total base)