Learn More
Ácido L-láctico, sal sódica, solución en agua al 60 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10033813 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10033813 5 L Tambor de plástico 5 LT
1 options
Código de producto. 10033813 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 250300050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00€
    327.00€ / 5 litros
    Ahorro 24.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lactic Acid, Sodium Salt
Nombre de nota 60 wt% Solution in Water
CAS 867-56-1, 64-17-5
Densidad 1.3300g/mL
Envase Tambor de plástico
Fórmula molecular C3H5NaO3
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2Na
Índice de refracción 1.4220 to 1.4250
Número MDL MFCD00066576
Cantidad 5 L
Índice Merck 14,8635
Gravedad específica 1.33
Sinónimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Peso molecular (g/mol) 112.06
Viscosidad 80-160 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.06