Learn More
Ácido L-láctico, multicompendial, J.T. Baker™
Código de producto. 15537794 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
19L
Envase:
Balde de polietileno
Tamaño de la unidad:
19 litros
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15537794 19L Balde de polietileno 19 litros
1 options
Código de producto. 15537794 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 020007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2944.73€
    2272.87€ / 19 litros
    Ahorro 671.86€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
CAS 79-33-4
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.078
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxipropanoico
SMILES CC(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lactic Acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Grado Multi-Compendial
Cantidad 19L
Temperatura de inflamación de 112,00 °C
Envase Balde de polietileno
Gravedad específica 1 l = 1,20kg