Learn More
Ácido L-láctico, multicompendial, J.T. Baker™
Código de producto. 15517794 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
4 l
19L
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
19 litros
4 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15517794 500mL. Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 500 ml
15527794 4 l Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha 4 litros
15537794 19L Balde de polietileno 19 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15517794 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 020001
CAS 79-33-4
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.078
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxipropanoico
SMILES CC(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lactic Acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Grado Multi-Compendial
Cantidad 500mL.
Temperatura de inflamación de 112,00 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1 l = 1,20kg