Learn More
L-Lactic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16453469
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16453469 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16453469 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0479
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress L-Lactic acid is a buildiing block which can be used as a precursor for the production of the bioplastic polymer poly-lactic acid.
L-Lactic acid is a buildiing block which can be used as a precursor for the production of the bioplastic polymer poly-lactic acid.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lactic acid
Forma física Solid
CAS 79-33-4
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H6O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo (S)-2-Hydroxypropanoic acid
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (1110.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (1110.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 90.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08