Specifications
| Nombre del producto químico o material | L-(+)-Lactic acid lithium salt |
| Punto de fusión | 253°C to 255°C |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 3568332 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 96.01 |
| Forma física | Polvo cristalino |