Learn More
Ácido L(-)-láctico, sal de litio, 99%, puro
Código de producto. 10484715 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Dimensione della confezione:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Envase Dimensione della confezione
10484715 100 g Frasco de vidrio 100 g
10360834 5 g Frasco de vidrio 5 g
10297170 25 g Frasco de vidrio 25 g
10656144 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10484715 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297611000
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 27848-80-2 | C3H5O3Li|​ 96,01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27848-80-2
Fórmula molecular C3H5O3Li
Peso molecular (g/mol) 96.01
Número MDL MFCD00065512
Clave InChI GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Sinónimo lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li
PubChem CID 23687877
Nombre IUPAC litio; (2S)-2-hidroxipropanoato
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Specifica
Nombre del producto químico o material L(-)-Lactic acid, lithium salt
Nombre de nota 99%
Punto de fusión >75.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición >200.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2Li
Cantidad 100 g
Condición de rotación específica −14.5° (20°C c=1,H2O)
Rotación específica − 14.50
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/100mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.01
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino fino
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RU– Solo para uso en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.