Learn More
Ácido L(-)-láctico, sal de litio, 99%, puro
Código de producto. 10360834 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10360834 5 g Frasco de vidrio 5 g
10297170 25 g Frasco de vidrio 25 g
10484715 100 g Frasco de vidrio 100 g
10656144 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10360834 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297610050
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 27848-80-2 | C3H5O3Li| 96,01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27848-80-2
Fórmula molecular C3H5O3Li
Peso molecular (g/mol) 96.01
Número MDL MFCD00065512
Clave InChI GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Sinónimo lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li
PubChem CID 23687877
Nombre IUPAC litio; (2S)-2-hidroxipropanoato
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Lactic acid, lithium salt
Nombre de nota 99%
Punto de fusión >75.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición >200.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2Li
Cantidad 5 g
Condición de rotación específica −14.5° (20°C c=1,H2O)
Rotación específica − 14.50
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/100mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.01
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación