Learn More
Ácido L(-)-láctico, sal de litio, 99%, puro
Código de producto. 10297170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10297170 25 g Frasco de vidrio 25 g
10360834 5 g Frasco de vidrio 5 g
10484715 100 g Frasco de vidrio 100 g
10656144 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10297170 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297610250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 27848-80-2 | C3H5O3Li|​ 96,01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27848-80-2
Fórmula molecular C3H5O3Li
Peso molecular (g/mol) 96.01
Número MDL MFCD00065512
Clave InChI GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Sinónimo lithium s-2-hydroxypropanoate, l-lactic acid lithium salt, lithium l-lactate, s-2-hydroxypropionic acid lithium salt, sarcolactic acid lithium salt, lithium 1+ l-+-lactate, lithiuml-lactate, lithotab l-lactate, lactic acid lithium salt, c3h5o3.li
PubChem CID 23687877
Nombre IUPAC litio; (2S)-2-hidroxipropanoato
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(-)-Lactic acid, lithium salt
Nombre de nota 99%
Punto de fusión >75.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición >200.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2Li
Cantidad 25 g
Condición de rotación específica −14.5° (20°C c=1,H2O)
Rotación específica − 14.50
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/100mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.01
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación