Learn More
Sal de litio del ácido L-(+)-láctico, 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11398989 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11398989 100 g
11388989 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398989 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210213480
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 867-55-0
Fórmula molecular C3H5LiO3
Peso molecular (g/mol) 96.01
Clave InChI GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
PubChem CID 23673452
Nombre IUPAC litio;2-hidroxipropanoato
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Lactic acid lithium salt
Color Blanco
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.1
Porcentaje de pureza 99%