Learn More
L-(+)-Lactic Acid (Free Acid), Fisher BioReagents
Código de producto. 11321196
Cambiar vista
Click to view available options
Vidrio ámbar; 5 g
Código de producto.
11321196 Vidrio ámbar; 5 g
1 options
Código de producto. 11321196 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP26615
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
L-(+)-Lactic Acid is a biochemical that contains varying amounts of intermolecular esterification products.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Lactic Acid
Nombre de nota Free acid
pH 1.75
CAS 79-33-4
Punto de fusión 53°C
Punto de ebullición 119°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Fórmula molecular C3H6O3
Índice Merck 15, 5385
Sinónimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
SMILES CC(C(=O)O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxipropanoico
Peso molecular (g/mol) 90.078
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 98% min.
Densidad 1.20g/cm³
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Conforms to reference
Envase Vidrio ámbar
Forma física Polvo/Sólido
Presión de vapor 0.0813mmHg at 25°C