Learn More
Ácido L-Láctico-D3 Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30478893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478893 25 mg 25 miligramos
30479919 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30478893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL11350325MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 285979-84-2
Fórmula molecular C3 2H3 H2 O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 115.08
Sinónimo Propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, (2S)- (9CI), L-(+)-Lactic acid-d3 sodium salt, Sodium S-lactate-d3, Sodium (2S)-2-hydroxypropanoate-3,3,3-d3, (S)-2-Hydroxypropionic-3,3,3-d3 acid sodium salt, Sodium (S)-lactate-3,3,3-d3, Sodium L-(+)-lactate-d3, Sodium L-lactate-3,3,3-D3
Nombre IUPAC sodio; (2S)-3,3,3-trideuterio-2-hidroxipropanoato
SMILES [Na+].[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lactic Acid-d3 Sodium Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0325