Learn More
Ácido L-(+)-láctico, ca 85-90 % sol. acu., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453497 100 g 100 g
11463497 500 g 500 g
11473497 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17268.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
It is most commonly used for fluid resuscitation after blood loss due to trauma, surgery, or burn injury. It is used in the agricultural, chemical, leather processing, pharmaceuticals, and cosmetics industries, used as an electroplating agent, food/feed additive, pH regulator, cleaning/washing agent, and tanning agent; used to flavor animal feeds; used as a solvent and intermediate in chemical production, as a pH regulator in fabric finishing, and in paints, coatings, soaps, and cleaning products; used to make large scale and fine chemicals, pulp-paper-paper products, food products, and plastic products, in mining, health services, agriculture-forestry-fishing, and building and construction work.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza más comúnmente para la reanimación con líquidos después de la pérdida de sangre debido a un traumatismo, cirugía o lesión por quemaduras. Se utiliza en las industrias agrícola, química, de procesamiento de cuero, farmacéutica y cosmética, se utiliza como agente de galvanoplastia, aditivo para alimentos/piensos, regulador del pH, agente de limpieza/lavado, desinfectante y agente de curtido; se utiliza para dar sabor a los alimentos para animales. Se utiliza como disolvente e intermedio en la producción química, como regulador del pH en el acabado de telas, y en pinturas, revestimientos, jabones y productos de limpieza; se utiliza para fabricar productos químicos finos y a gran escala, productos de papel, productos alimenticios y productos plásticos, en la minería, los servicios de salud, agricultura-silvicultura-pesca y la construcción.
Solubilidad
completamente miscible en agua. Soluble en agua.
Notas
almacénese lejos de bases fuertes y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-33-4
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.078
Número MDL MFCD00064266
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, #NAME?, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxipropanoico
SMILES CC(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Lactic acid
pH 2.8
Punto de fusión 18°C
Densidad 1.209
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Rotación óptica -13° (c=2.5 in 1N NaOH)
Índice de refracción 1.427
Beilstein 1720251
Índice Merck 145337
Información de solubilidad Fully miscible in water. Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. de ≈85 a 90 %
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-(+)-Lactic acid, ca 85-90% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Lactic acid