Learn More
Ácido L-láctico, anhidro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377986 100 g 100 g
11357986 5 g 5 g
11367986 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13242.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.70€
    490.65€ / 100 g
    Ahorro 106.05€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
Sintón quiral útil, compuesto básico de los depsipéptidos.El ácido L-láctico es un producto intermedio en la fermentación del azúcar. Desempeña un papel muy importante en varios procesos bioquímicos. Es un ingrediente importante en alimentos procesados como el yogur, los quesos frescos, el koumiss y el kombucha. Aporta el sabor agrio a los panes de masa fermentada. Se utiliza en productos farmacéuticos para preparar lactatos solubles en agua, preparados tópicos y cosméticos. Actúa como conservante de alimentos, agente aromatizante, agente endurecedor, descalcificador, eliminador de jabón y agente antibacteriano. Es un componente activo de la solución Ringer Lactato y la solución de Hartmann.′′ Además, se utiliza para la reanimación con líquidos después de la pérdida de sangre debido a un traumatismo y una cirugía.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópica. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y metales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-33-4
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.078
Número MDL MFCD00064266
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxipropanoico
SMILES CC(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Lactic acid
Nombre de nota anhydrous
Punto de fusión 52°C to 54°C
Densidad 1.22
pH 2.8
Punto de ebullición 119°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 1720251
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,5337
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza 98%