Learn More
Ácido L-(+)-láctico, > 98%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11491681 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11491681 10 g
1 options
Código de producto. 11491681 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219022810
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
CAS 79-33-4
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.078
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxipropanoico
SMILES CC(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Lactic acid
Color Blanco
Densidad De 1190 a 1250 kg/m3 a 20 °C
Cantidad 10 g
Forma física Polvo cristalino a líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08