Learn More
Ácido L-láctico, 90%, TRC
Código de producto. 30138060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138060 10 g 10 g
30135744 5 g 5 g
17991155 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL11350010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-33-4
Fórmula molecular C3 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 90.08
Sinónimo S-Lactic acid, (S)-2-hydroxypropanoic acid
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxipropanoico
SMILES C[C@H](O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Lactic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0317
Cantidad 10 g