Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido L(+)-láctico, solución en agua al 90 %
Código de producto. 10523941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
1 l
5L.
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10523941 1 l Frasco de vidrio 1 litro
10052490 250mL. Frasco de vidrio 250 ml
10592274 5L. Tambor de plástico 5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10523941 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 189870010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.40€
    84.65€ / 1 litros
    Ahorro 9.75€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-33-4
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.078
Número MDL MFCD00064266
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxipropanoico
SMILES CC(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Lactic acid
Punto de ebullición de 125,0 °C
Color De incoloro a amarillo
Fórmula lineal CH3CH(OH)CO2H
Beilstein 03, IV, 633
Fieser 15,181
Índice Merck 15, 5385
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: solubles en alcohol, furfurol y éter, prácticamente insolubles en cloroformo y carbono, disulfuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza ≥88%
Densidad 1,2000 g/ml
Cantidad 1 l
Temperatura de inflamación >112 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción Desde 1,4260 hasta 1,4280
Gravedad específica 1,2
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.