Learn More
Ácido L-(+)-láctico, solución en agua al 20 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10522331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10522331 1 l Frasco de vidrio 1 litro
10249743 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10522331 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125070010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00€
    52.65€ / 1 litros
    Ahorro 9.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-33-4 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-33-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 90.078
Número MDL MFCD00064266
Clave InChI JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-lactic acid, l-+-lactic acid, s-2-hydroxypropanoic acid, s-lactic acid, sarcolactic acid, s-2-hydroxypropionic acid, 2s-2-hydroxypropanoic acid, +-lactic acid, espiritin, tisulac
PubChem CID 107689
ChEBI CHEBI:422
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-hidroxipropanoico
SMILES CC(C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Lactic acid
Color Incolora
Densidad 1.0500g/mL
Cantidad 1 l
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Beilstein 03, IV, 633
Fieser 15,181
Índice Merck 15, 5385
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.08
Porcentaje de pureza ≥18%