Learn More
Sal sódica del ácido L-(+)-láctico-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-(+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt |
| CAS | 201595-71-3 |
| Fórmula molecular | 13C3 H5 O3 . Na |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2S)-2-Hydroxy-propanoic Acid-13C3 Sodium Salt, (+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt, (S)-(+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt, (S)-2-Hydroxypropanoic Acid-13C3 Sodium Salt, (S)-2-Hydroxypropionic Acid-13C3 Sodium Salt, (S)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt, Espiritin-13C3 Sodium Salt, HiPure 90-13C3 Sodium Salt, Paralactic Acid-13C3 Sodium Salt, Sarcolactic Acid-13C3 Sodium Salt, Tisulac-13C3 Sodium Salt, Sodium L-Lactate-13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1; |
| SMILES | [Na+].[13CH3][13C@H](O)[13C](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S)-2-hidroxi(1,2,3-^{13}C_{3})propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 115.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0237 |