Learn More
L-(+)-Ácido láctico-13C3 Sal Sódica (20% P/W en H2O), TRC
Código de producto. 17968314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17968314 10 mg 10 miligramos
17958424 5 mg 5 miligramos
17967264 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17968314 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL11350810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201595-71-3
Fórmula molecular 13C3 H5 O3 . Na
Peso molecular (g/mol) 115.04
Sinónimo (2S)-2-Hydroxy-propanoic Acid-13C3 Sodium Salt, (+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt, (S)-(+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt, (S)-2-Hydroxypropanoic Acid-13C3 Sodium Salt, (S)-2-Hydroxypropionic Acid-13C3 Sodium Salt, (S)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt, Espiritin-13C3 Sodium Salt, HiPure 90-13C3 Sodium Salt;Paralactic Acid-13C3 Sodium Salt, Sarcolactic Acid-13C3 Sodium Salt, Tisulac-13C3 Sodium Salt, Sodium L-Lactate-13C3
Nombre IUPAC sodio; (2S)-2-hidroxi(1,2,3-^{13}C_{3})propanoato
SMILES [Na+].[13CH3][13C@H](O)[13C](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-(+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt
Disolvente o matriz H2O
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0237
Concentration or Composition (by Analyte or Components) L-(+)-Lactic Acid-13C3 Sodium Salt 20 %