Learn More
Diclorhidrato de L,L-ditirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L,L-Dityrosine Dihydrochloride |
| CAS | 221308-01-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 H20 N2 O6 . 2 Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (α3S,α3'S)-α3,α3'-Diamino-6,6'-dihydroxy-[1,1'-biphenyl]-3,3'-dipropanoic Acid Dihydrochloride, [S-(R*,R*)]- α,α'-Diamino-6,6'-dihydroxy-[1,1'-biphenyl]-3,3'- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N2O6.2ClH/c19-13(17(23)24)7-9-1-3-15(21)11(5-9)12-6-10(2-4-16(12)22)8-14(20)18(25)26;;/h1-6,13-14,21-22H,7-8,19-20H2,(H,23,24)(H,25,26);2*1H/t13-,14-;;/m0../s1 |
| SMILES | Cl.Cl.N[C@@H](Cc1ccc(O)c(c1)c2cc(C[C@H](N)C(=O)O)ccc2O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-amino-3-[3-[5-[(2S)-2-amino-2-carboxietil]-2-hidroxifenil]-4-hidroxifenil]propanoico; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 433.28 |
| Mostrar más |