Learn More
L-Kynurenine, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18076062
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18076062 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18076062 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4393/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Tryptophan catabolite; endogenous aryl hydrocarbon receptor ligand
Tryptophan catabolite; endogenous activator of the aryl hydrocarbon receptor (AhR). Immunosuppressant; suppresses allogeneic T cell proliferation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Kynurenine
CAS 2922-83-0
Fórmula molecular C10H12N2O3
Número MDL MFCD00069912
Cantidad 50 mg
Sinónimo l-kynurenine, s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, kynurenine, l, 3-anthraniloyl-l-alanine, unii-02jw4j5r44, ccris 4425, 2s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, quinurenine, kynurenin, s-alpha,2-diamino-gamma-oxobenzenebutanoic acid
Clave InChI YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
SMILES N[C@@H](CC(=O)C1=CC=CC=C1N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-(2-aminofenil)-4-oxobutanoico
Peso molecular (g/mol) 208.22
PubChem CID 161166
ChEBI CHEBI:16946
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.21
Porcentaje de pureza >98%