Learn More
L-quinurenina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463009 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 15463009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60199.MF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Intermedio en la descomposición del triptófano
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Kynurenine
CAS 2922-83-0
Color Amarillo
Fórmula molecular C10H12N2O3
Número MDL MFCD00069912
Cantidad 50 mg
Sinónimo l-kynurenine, s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, kynurenine, l, 3-anthraniloyl-l-alanine, unii-02jw4j5r44, ccris 4425, 2s-2-amino-4-2-aminophenyl-4-oxobutanoic acid, quinurenine, kynurenin, s-alpha,2-diamino-gamma-oxobenzenebutanoic acid
Clave InChI YGPSJZOEDVAXAB-QMMMGPOBSA-N
SMILES N[C@@H](CC(=O)C1=CC=CC=C1N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-4-(2-aminofenil)-4-oxobutanoico
Peso molecular (g/mol) 208.22
PubChem CID 161166
ChEBI CHEBI:16946
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.21
Forma física cristalino/a/s