Learn More
L-Kynurenine, MedChemExpress
Código de producto. 16450287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16450287 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16450287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY104026
MedChemExpress L-Kynurenine is a metabolite of the amino acid L-tryptophan. L-Kynurenine is an aryl hydrocarbon receptor agonist.
L-Kynurenine is a metabolite of the amino acid L-tryptophan. L-Kynurenine is an aryl hydrocarbon receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Kynurenine
CAS 2922-83-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12N2O3
Información de solubilidad H2O : 20 mg/mL (96.06 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (60.04 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(O)[C@@H](N)CC(C1=CC=CC=C1N)=O
Peso molecular (g/mol) 208.21
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.21
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death