Learn More
L-quinurenina-d4 [4-(2-aminofenil-3,5-d2); 3,3-d2], TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Kynurenine-d4 [4-(2-aminophenyl-3,5-d2); 3,3-d2] |
| CAS | 2672568-86-2 |
| Fórmula molecular | C10 D4 H8 N2 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzene-3,5-d2-butanoic-β,β-d2 acid, α,2-diamino-γ-oxo-, (αS)- (ACI), (αS)-α,6-Diamino-γ-oxobenzene-3,5-d2-butanoic-β,β-d2 acid, (αS)-α,2-Diamino-γ-oxobenzenebutanoic acid-d4, (S)-3-Anthraniloylalanine-d4, L-Kynurenine-d4, Kynurenine-d4, (2S)-2-Amino-4-(2-aminophenyl-3,5-d2)-4-oxobutanoic-3,3-d2 acid, Kynurenine-D4 (2-aminophenyl-3,5-D2,butanoic-3,3-D2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O3/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15)/t8-/m0/s1/i1D,4D,5D2 |
| SMILES | [2H]c1cc([2H])c(N)c(c1)C(=O)C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-amino-4-(2-amino-3,5-dideuteriofenil)-3,3-dideuterio-4-oxobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 212.2385 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.1099 |