Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de L(+)-isovalina, 99 %, (>99 % ee)
Código de producto. 10369440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10369440 250 mg 250 miligramos
10328663 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10369440 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 290052500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 595-40-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 595-40-4
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00145255,MFCD00800497,MFCD00800497,MFCD00272968
Clave InChI GCHPUFAZSONQIV-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-isovaline, l-isovaline, s-2-amino-2-methylbutanoic acid, l-iso-valine, unii-ebv7h5w26h, ebv7h5w26h, isovaline, l, d--isovaline, 2s-2-amino-2-methylbutanoic acid, s-2-amino-2-methylbutyric acid
PubChem CID 6971276
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-2-metilbutanoico
SMILES CCC(C)(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Isovaline monohydrate
Nombre de nota 99+% (>99% e.e.)
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 305°C to 308°C
Color Blanco
Exceso enantiomérico (GC):%gt; 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CNH2(CH3)COOH·H2O
Cantidad 250 mg
Índice Merck 15, 5280
Rotación específica + 9.4
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino