Learn More
L-Isoserina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437448 250 mg 250 miligramos
15427448 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60945.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 632-13-3 | C3H7NO3 | 105.09 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánicas, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 632-13-3
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.09
Número MDL MFCD03428326
Clave InChI BMYNFMYTOJXKLE-REOHCLBHSA-N
Sinónimo l-isoserine, s-isoserine, s-3-amino-2-hydroxypropanoic acid, s-3-amino-2-hydroxypropionic acid, 2s-3-amino-2-hydroxypropanoic acid, propanoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, 2s, s-2-hydroxy-, a-alanine, s-2-hydroxy-beta-alanine, s-2-hydroxy-b-alanine
PubChem CID 6999797
SMILES [NH3+]C[C@H](O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoserine
Punto de fusión 197°C to 198°C
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-amino-2-hidroxipropanoico
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.09
Sensibilidad Moisture sensitive
Porcentaje de pureza 98%