Learn More
l-Isopinocampheol, TRC
Código de producto. 30393711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393711 500 mg
30406208 1 g
30408341 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30393711 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI780110500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1196-00-5
Fórmula molecular C10 H18 O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Sinónimo Bicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, 2,6,6-trimethyl-, (1R,2R,3R,5S)-, 3-Pinanol, (1R,2R,3R,5S)-(-)- (8CI), Bicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, 2,6,6-trimethyl-, [1R-(1α,2β,3α,5α)]-, (1R,2R,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, (-)-Isopinocampheol, (1R,2R,3R,5S)-(-)-Isopinocampheol, (1R,2R,3R,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-ol, l-Isopinocampheol
Nombre IUPAC (1S,3R,4R,5R)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptán-3-ol
SMILES C[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Isopinocampheol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-6-8-4-7(5-9(6)11)10(8,2)3/h6-9,11H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,8-,9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358