Learn More
L-isoleucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467038 5 g 5 g
15457038 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60556.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 24629-25-2 | C6H16NO | 118.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24629-25-2
Fórmula molecular C6H16NO
Peso molecular (g/mol) 118.20
Número MDL MFCD00004731
Clave InChI VTQHAQXFSHDMHT-NTSWFWBYSA-O
Sinónimo l-isoleucinol, 2s,3s-2-amino-3-methylpentan-1-ol, s-+-isoleucinol, h-isoleucinol, l-+-isoleucinol, isoleucinol, 2s,3s-2-amino-3-methyl-pentan-1-ol, h-ile-ol, 1-pentanol, 2-amino-3-methyl-, 2s,3s
PubChem CID 2724027
Nombre IUPAC (2S,3S)-2-amino-3-metilpentan-1-ol
SMILES CC[C@H](C)[C@H]([NH3+])CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoleucinol
Índice de refracción 1.4589
Punto de ebullición 97°C
Punto de fusión 36°C to 39°C
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Fórmula lineal C2H5CH(CH3)CH(NH2)CH2OH
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.19
Porcentaje de pureza 97%