Learn More
L(+)-Isoleucinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10712231 1 g Frasco de vidrio 1 g
10295710 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10712231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183940010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24629-25-2 | C6H16NO | 118.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24629-25-2
Fórmula molecular C6H16NO
Peso molecular (g/mol) 118.20
Número MDL MFCD00004731
Clave InChI VTQHAQXFSHDMHT-NTSWFWBYSA-O
Sinónimo l-isoleucinol, 2s,3s-2-amino-3-methylpentan-1-ol, s-+-isoleucinol, h-isoleucinol, l-+-isoleucinol, isoleucinol, 2s,3s-2-amino-3-methyl-pentan-1-ol, h-ile-ol, 1-pentanol, 2-amino-3-methyl-, 2s,3s
PubChem CID 2724027
Nombre IUPAC (2S,3S)-2-amino-3-metilpentan-1-ol
SMILES CC[C@H](C)[C@H]([NH3+])CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L(+)-Isoleucinol
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 36°C to 39°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 97°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(CH3)CH(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4570 to 1.46
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica + 4.50 (20.00°C c=1.6 C2H5OH)
Rotación específica + 4.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L(+)-Isoleucinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.