Learn More
L-isoleucina, (cristales blancos o polvo cristalino), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10153293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10153293 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 10153293 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP384100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Este aminoácido es adecuado para su uso en sistemas de cultivo de tejidos que requieren aditivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine
Punto de fusión 284 °C
Amonio 0,02% máx.
CAS 73-32-5
Arsénico (As) 1 ppm máx.
pH Desde 5,5 hasta 6,5
Color Blanco
Metales pesados (como Pb) 10 ppm máx.
Residuos de ignición 0,1% máx.
Identificación Superar pruebas
Intervalo de porcentaje de ensayo 98,5 a 101,0 %
Pérdida por secado 0,2 % máx.
Otros aminoácidos Cromatográficamente no detectable
Fórmula molecular C6H13NO2
Envase Frasco de vidrio
Número MDL MFCD00064222 MFCD00004268
Rotación específica 39,5 a 41,5° (+ o -)
Índice Merck 15, 5225
Estado de la solución (%T) 98,0% mín
Sinónimo l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
Vector alfa Isoleucina
Clave InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 131.18
Cantidad 100 g
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 98,5 a 101,0%
Forma física Polvo