Learn More
L-Isoleucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Isoleucine |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1 |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0946 |
| Porcentaje de pureza | >95% |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |