Learn More
L-Isoleucina, TRC
Código de producto. 17979264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17979264 100 g 100 g
17988224 50 g 50 g
17989644 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17979264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI820175100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73-32-5
Fórmula molecular C6 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 131.17
Sinónimo Isoleucine, L-Isoleucine, Isoleucine, L- (8CI), (2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (2S,3S)-α-Amino-β-methyl-n-valeric acid, (2S,3S)-α-Amino-β-methylvaleric acid, (S)-Isoleucine, (S,S)-Isoleucine, 2-Amino-3-methylvaleric acid, 2S,3S-Isoleucine, Isoleucine, (2S,3ξ)-, L-(+)-Isoleucine, L-Ile, L-Norvaline, 3-methyl-, erythro-, NSC 46708, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (2S,3S)-, [S-(R*,R*)]-2-Amino-3-methylpentanoic acid, erythro-L-Isoleucine
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0946
Porcentaje de pureza >95%