Learn More
Clorhidrato L-Isoleucina tert-butilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15476268 25 g 25 g
15466268 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59843.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69320-89-4 | C10H22ClNO2 | 223.74 g/mol
It is used as a pharmaceutical industry. t is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el sector farmacéutico. Es una materia prima importante y se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en 50 mg/ml de metanol.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69320-89-4
Fórmula molecular C10H22ClNO2
Peso molecular (g/mol) 223.74
Número MDL MFCD00058015
Clave InChI IFRYMHOZFAPYPJ-HAGKNZRZNA-N
Sinónimo h-ile-otbu.hcl, l-isoleucine tert-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hcl, l-isoleucine t-butyl ester hydrochloride, h-ile-otbu hydrochloride, l-isoleucine t-butyl ester hcl, tert-butyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-ile-obut.hcl, h-ile-otbu??hcl
PubChem CID 11687228
Nombre IUPAC tert-butyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride
SMILES Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine tert-butyl ester hydrochloride
Fórmula lineal C10H21NO2·HCl
Información de solubilidad Soluble in 50mg/ml methanol.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.74
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.