Learn More
L-isoleucina, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15527964 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15527964 100 g Frasco de polietileno 100 g
15537964 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15527964 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 208205
CAS 73-32-5
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00064222 MFCD00004268
Clave InChI AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Sinónimo l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Nombre IUPAC Ácido (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoico
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Grado Multicomponente/USP