Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-isoleucina, TRC
Código de producto. 30395278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395278 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30395278 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82018010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 18598-74-8
Fórmula molecular C7H15NO2 . HCl
Cantidad 10 g
Sinónimo Isoleucine Methyl Ester Hydrochloride, Methyl L-Isoleucinate Hydrochloride, Methyl Isoleucinate Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-4-5(2)6(8)7(9)10-3;/h5-6H,4,8H2,1-3H3;1H/t5-,6-;/m0./s1
SMILES Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
Peso molecular (g/mol) 181.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.087