Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-isoleucina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L-Isoleucine methyl ester used for chemical synthesis. E.g. It can also be used to produce 3-methyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentanoic acid methyl ester. It also finds its use as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El éster metílico de L-Isoleucina se utiliza para la síntesis química. También se puede utilizar para producir éster metílico de ácido 3-metil-2-(4-nitro-imidazol-1-il)-pentanoico. Se utiliza también como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/ml de solución transparente, incolora).
Notas
Higroscópico. Mantener lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Almacenar bajo atmósfera inerte. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Para obtener una mayor solubilidad, caliente el tubo a 37 °C y agítelo en el baño de ultrasonidos durante un tiempo.
Specifications
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | L-Isoleucine methyl ester hydrochloride |
| Punto de fusión | 98°C to 100°C |
| Beilstein | 3595132 |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol (50mg/ml clear,colorless solution). |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.66 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |