Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-isoleucina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433448 1 g 1 g
11443448 5 g 5 g
11453448 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17847.03
Solicitar formato a granel o personalizado
L-Isoleucine methyl ester used for chemical synthesis. E.g. It can also be used to produce 3-methyl-2-(4-nitro-imidazol-1-yl)-pentanoic acid methyl ester. It also finds its use as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster metílico de L-Isoleucina se utiliza para la síntesis química. También se puede utilizar para producir éster metílico de ácido 3-metil-2-(4-nitro-imidazol-1-il)-pentanoico. Se utiliza también como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/ml de solución transparente, incolora).
Notas
Higroscópico. Mantener lejos de agentes oxidantes, agua/humedad. Almacenar bajo atmósfera inerte. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Para obtener una mayor solubilidad, caliente el tubo a 37 °C y agítelo en el baño de ultrasonidos durante un tiempo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18598-74-8
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.66
Número MDL MFCD00038911
Clave InChI GGTBEWGOPAFTTH-GEMLJDPKSA-N
Sinónimo l-isoleucine methyl ester hydrochloride, h-ile-ome.hcl, methyl l-isoleucinate hydrochloride, methyl l-isoleucinate hcl, methyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, 2s,3s-methyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, methyl ester, hydrochloride, l-isoleucine methyl ester hydrochloride;h-ile-ome.hcl, h-lle-ome.hcl, h-lle-ome?cl
PubChem CID 11171351
Nombre IUPAC methyl (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride
SMILES Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Punto de fusión 98°C to 100°C
Beilstein 3595132
Información de solubilidad Soluble in methanol (50mg/ml clear,colorless solution).
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza ≥98%