Learn More
Clorhidrato de éster metílico de L-isoleucina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10832611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10832611 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10832611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434910010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
CAS 18598-74-8
Punto de fusión 96°C to 100°C
Color De naranja a blanco
Análisis elemental 45.1 to 47.4% C, 7.5 to 7.9% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H16ClNO2
Número MDL MFCD00038911
Cantidad 1 g
Rotación específica 27.5
Sinónimo l-isoleucine methyl ester hydrochloride, h-ile-ome.hcl, methyl l-isoleucinate hydrochloride, methyl l-isoleucinate hcl, methyl 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, 2s,3s-methyl 2-amino-3-methylpentanoate hydrochloride, l-isoleucine, methyl ester, hydrochloride, l-isoleucine methyl ester hydrochloride;h-ile-ome.hcl, h-lle-ome.hcl, h-lle-ome?cl
Clave InChI GGTBEWGOPAFTTH-GEMLJDPKSA-N
SMILES Cl.CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)OC
Nombre IUPAC (2S,3S)-2-amino-3-metilpentanoato de metilo; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 181.66
PubChem CID 11171351
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.66
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo de cristalina