Learn More
L-Isoleucine, MedChemExpress
Código de producto. 16489136
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489136 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16489136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0771
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
MedChemExpress L-isoleucine is a nonpolar hydrophobic amino acid. L-Isoleucine is an essential amino acid.
L-isoleucine is a nonpolar hydrophobic amino acid. L-Isoleucine is an essential amino acid.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Isoleucine
CAS 73-32-5
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H13NO2
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (190.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 131.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.17
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Sólido
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism